N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303178-1G OR303178-500MG
APOSOR303178-1GEA 538 EUR
APOSOR303178-1G APOSOR303178-500MG
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Formula: C₁₀H₁₁N₅
MW: 201.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023908
Núm. CAS: 716-11-0