2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Boc-2,4,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3-dione, 2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane, N8-BOC protected
OR303199-5G
APOSOR303199-5GEA
94.4
EUR
APOSOR303199-5G
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₂H₁₉N₃O₄ MW: 269,3 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425517 Núm. CAS: 183673-70-3 |