3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR30320-1G
APOSOR30320-1GEA 87 EUR
APOSOR30320-1G
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173707
Núm. CAS: 175278-41-8