(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303204-1G OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA 336 EUR
APOSOR303204-1G APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01681584
Núm. CAS: 34272-65-6