18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303231-1G OR303231-5G OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303231-1G APOSOR303231-5G APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formula: C₂₂H₄₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991735
Núm. CAS: 843666-40-0