2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303236-1G OR303236-500MG
APOSOR303236-1GEA 270 EUR
APOSOR303236-1G APOSOR303236-500MG
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Formula: C₅H₆N₄O₃
MW: 170,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06858762
Núm. CAS: 4214-85-1