N,2,6-Trimethylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303237-1G OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA 538 EUR
APOSOR303237-1G APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00613418
Núm. CAS: 767-71-5