4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 190 EUR
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇IN₂
MW: 270,07 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11707168
Núm. CAS: 23889-85-2