2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(4-Methylphenyl)thio]-5-nitrobenzaldehyde
OR30326-10G OR30326-1G OR30326-5G
APOSOR30326-10GEA 346 EUR
APOSOR30326-10G APOSOR30326-1G APOSOR30326-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173708
Núm. CAS: 175278-42-9