4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Benzylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR30328-100MG OR30328-250MG
APOSOR30328-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30328-100MG APOSOR30328-250MG
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173710
Núm. CAS: 175278-44-1