3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303295-5G OR303295-250MG
APOSOR303295-5GEA 0 EUR
APOSOR303295-5G APOSOR303295-250MG
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD0497093
Núm. CAS: 100114-57-6