2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Cyclohexylthio)-5-nitrobenzaldehyde
OR30330-1G OR30330-5G
APOSOR30330-1GEA 46.4 EUR
APOSOR30330-1G APOSOR30330-5G
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO₃S
MW: 265,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084990
Núm. CAS: 175278-46-3