2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR30331-10G OR30331-1G OR30331-5G
APOSOR30331-10GEA 691 EUR
APOSOR30331-10G APOSOR30331-1G APOSOR30331-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₇H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084918
Núm. CAS: 175278-47-4