Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR303318-100G
APOSOR303318-100GEA 111 EUR
APOSOR303318-100G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01138133
Núm. CAS: 43120-28-1