2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303354-100G OR303354-25G OR303354-5G
APOSOR303354-100GEA 85.7 EUR
APOSOR303354-100G APOSOR303354-25G APOSOR303354-5G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₃Br
Pto. Ebullición: 190 °C/2,25mmHg
Pto. de fusión: 57…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261272
Núm. CAS: 28320-31-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III