4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303357-1G OR303357-5G OR303357-25G
APOSOR303357-1GEA 29 EUR
APOSOR303357-1G APOSOR303357-5G APOSOR303357-25G
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999173
Núm. CAS: 115093-90-8