4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303367-1G OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA 0 EUR
APOSOR303367-1G APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201384
Núm. CAS: 23055-77-8
UN: 3152
ADR: 9,II