4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine, 4-(4-Methylpiperazino)methylphenylboronic acid, pinacol ester
OR303410-25G
APOSOR303410-25GEA 267 EUR
APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₉BN₂O₂
MW: 316,2461 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266182
Núm. CAS: 938043-30-2