5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303422-25G OR303422-5G OR303422-1G
APOSOR303422-25GEA 0 EUR
APOSOR303422-25G APOSOR303422-5G APOSOR303422-1G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅BO₃S
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09266186
Núm. CAS: 1040281-83-1