Ácido (3-iodofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dihidroxi-3-iodofenilborano
OR303431-5G
APOSOR303431-5GEA 81.2 EUR
APOSOR303431-5G
Ácido (3-iodofenil)metabórico
Ácido (3-iodofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319015
Núm. CAS: 221037-98-5