Ácido 4-yodofenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303432-5G
APOSOR303432-5GEA 114 EUR
APOSOR303432-5G
Ácido 4-yodofenilborónico, pinacol éster
Ácido 4-yodofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953499
Núm. CAS: 73852-88-7