1-Iodo-2-naftol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy-1-iodonaphthalene
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 77 EUR
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iodo-2-naftol
1-Iodo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇IO
Pto. Ebullición: 307 °C/760 mmHg
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046371
Núm. CAS: 2033-42-3