4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA 115 EUR
APOSOR303468-1G APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₂₀H₂₁BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294498
Núm. CAS: 1190376-20-5