5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30348-250G OR30348-50G
APOSOR30348-250GEA 203 EUR
APOSOR30348-250G APOSOR30348-50G
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Formula: C₂₁H₂₄O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021235
Núm. CAS: 77-08-7
EINECS: 201-003-1