Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303486-1G OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA 0 EUR
APOSOR303486-1G APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₆H₃₂B₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294538
Núm. CAS: 863992-56-7