9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR303498-1G OR303498-5G
APOSOR303498-1GEA 0 EUR
APOSOR303498-1G APOSOR303498-5G
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₂₁H₂₅BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704229
Núm. CAS: 569343-09-5