5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3035-10G OR3035-1G OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA 232 EUR
APOSOR3035-10G APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067874
Núm. CAS: 10199-50-5