9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR303501-1G OR303501-5G
APOSOR303501-1GEA 0 EUR
APOSOR303501-1G APOSOR303501-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₇H₃₆B₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704230
Núm. CAS: 325129-69-9