9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303506-1G OR303506-5G OR303506-25G
APOSOR303506-1GEA 0 EUR
APOSOR303506-1G APOSOR303506-5G APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formula: C₁₅H₁₅BO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704227
Núm. CAS: 333432-28-3