Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Bromo-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 31.9 EUR
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-bromofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BBrO₂
Pto. de fusión: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110553
Núm. CAS: 68716-49-4