4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(methylthio)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR303555-5G
APOSOR303555-5GEA 85.7 EUR
APOSOR303555-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methylthio)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₂S
MW: 250,1648 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05155222
Núm. CAS: 190788-58-0