1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR303567-1G OR303567-5G
APOSOR303567-1GEA 0 EUR
APOSOR303567-1G APOSOR303567-5G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₁₉BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663869
Núm. CAS: 68716-52-9