(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303580-1G OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA 94.4 EUR
APOSOR303580-1G APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Formula: C₇H₆N₂O₅
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007094
Núm. CAS: 79544-31-3
EINECS: 279-178-9