Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303583-1G
OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA
180
EUR
APOSOR303583-1G
APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 75 °C/0,015mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16140351 Núm. CAS: 70526-11-3 |