Piperazina-2,5-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
OR30359-100G
APOSOR30359-100GEA 144 EUR
APOSOR30359-100G
Piperazina-2,5-diona 98%
Piperazina-2,5-diona
Formula: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006009
Núm. CAS: 106-57-0