6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 43.5 EUR
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₆H₄BrN₃O
MW: 214.0200 g/mol
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00763285
Núm. CAS: 148038-83-9