2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR303632-1G
OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA
95.7
EUR
APOSOR303632-1G
APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formula:
C₇H₆NO₃Cl Pto. de fusión: 230…234 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08236845 Núm. CAS: 503000-87-1 |