N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(6-Bromopyridin-2-yl)pivalamide
OR303633-1G
OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA
270
EUR
APOSOR303633-1G
APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Formula:
C₁₀H₁₃BrN₂O MW: 257,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235018 Núm. CAS: 221087-47-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)