Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303636-1G OR303636-500MG OR303636-5G
APOSOR303636-1GEA 336 EUR
APOSOR303636-1G APOSOR303636-500MG APOSOR303636-5G
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584824
Núm. CAS: 1221792-05-7