4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloronicotinaldehyde
OR303638-5G
APOSOR303638-5GEA 127 EUR
APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025485
Núm. CAS: 1060811-62-2