tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 336 EUR
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
MW: 387,24 g/mol
Pto. de fusión: 100…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140319
Núm. CAS: 1221792-73-9