Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303641-1G OR303641-500MG OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA 336 EUR
APOSOR303641-1G APOSOR303641-500MG APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₄N₂O₆
MW: 352.39 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18904309
Núm. CAS: 666721-08-0