5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303657-1G OR303657-500MG
APOSOR303657-1GEA 336 EUR
APOSOR303657-1G APOSOR303657-500MG
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂Si
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880016
Núm. CAS: 866318-90-3