(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143.5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07774110
Núm. CAS: 33674-97-4