4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303669-1G OR303669-250MG OR303669-5G
APOSOR303669-1GEA 0 EUR
APOSOR303669-1G APOSOR303669-250MG APOSOR303669-5G
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Formula: C₇H₄ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117894
Núm. CAS: 4722-94-5