6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR303677-1G OR303677-500MG
APOSOR303677-1GEA 400 EUR
APOSOR303677-1G APOSOR303677-500MG
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09924285
Núm. CAS: 1000516-33-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR