3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303687-250MG
APOSOR303687-250MGEA 119 EUR
APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₈H₅ClN₂O
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15526709
Núm. CAS: 1107053-87-1