6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 49.3 EUR
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000638
Núm. CAS: 716362-10-6