Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303696-1G OR303696-5G OR303696-10G
APOSOR303696-1GEA 174 EUR
APOSOR303696-1G APOSOR303696-5G APOSOR303696-10G
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₄
Pto. de fusión: 267…269 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01411758
Núm. CAS: 89978-58-5