2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 95.7 EUR
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formula: C₉H₇ClN₂
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193091
Núm. CAS: 1198475-35-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR